SRP6272
SPAM1 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥92% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
HYA1, HYAL1, HYAL3, HYAL5, PH-20, SPAG15
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Konjugat
(Glycosaminoglycan)
Markierung
6-His tagged (C-terminus)
Assay
≥92% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
calculated mol wt 52.1 kDa
observed mol wt 64-66 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to different glycosylation. Leu 36 is the predicted N-terminus.)
Verpackung
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
Verunreinigungen
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... SPAM1(6677)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)