SRP6256
VEGF-C human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥97% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Flt4-L, VRP
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Markierung
6-His tagged (C-terminus)
Assay
≥97% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
0.15-0.7 μg/mL
Mol-Gew.
calculated mol wt 15 kDa
observed mol wt 18-23 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Thr 103 is the predicted N-terminus .)
Verpackung
pkg of 10 μg
Verunreinigungen
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... VEGF-C(7424)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable