SRP6177
CETP human
recombinant, expressed in insect cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
BPIFF, Cholesteryl ester transfer protein, HDLCQ10, Lipid transfer protein I
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in insect cells
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
55 kDa
Verpackung
pkg of 20 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Verunreinigungen
<1 EU/μg (LAL test)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... CETP(1071)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable