Wichtige Dokumente
P6412
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) sodium salt
≥99%
Synonym(e):
1,2-Ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerin) Natriumsalz, DMPG-Na, PG(14:0/14:0), Tetradecansäure-1-[[[(2,3-dihydroxypropoxy)-hydroxyphosphinyl]-oxy]-methyl]-1,2-ethandiylester Mononatriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Assay
≥99%
Form
powder
Funktionelle Gruppe
ester
Lipid-Typ
phosphoglycerides
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C34H67O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-33(37)41-29-32(30-43-45(39,40)42-28-31(36)27-35)44-34(38)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h31-32,35-36H,3-30H2,1-2H3,(H,39,40);/q;+1/p-1/t31?,32-;/m1./s1
InChIKey
QLNOOKSBAYIHQI-SKZICHJRSA-M
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)