SRP6087
AKR1C1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
20-alpha HSD, Aldo-keto reductase family 1 member C1, DD1/DD2, DDH1, HBAB
About This Item
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Mol-Gew.
38.9 kDa
Verpackung
pkg of 100 μg
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... AKR1C1(1645)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)