SRP6082
TRXB from Escherichia coli
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
TRXR, Thioredoxin reductase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Escherichia coli
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Mol-Gew.
34.6 kDa
Verpackung
pkg of 100 μg
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
Escherichia coli ... TRXB(949054)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)