SRP6020
VEGF-C from rat
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
VEGFC, Vascular Endothelial Growth Factor-C
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
18.0 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
Endotoxin, tested
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
rat ... VEGFC(22341)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable