SRP6001
Procathepsin K human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
CTSK, CTSO, CTSO2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 10 μg
Konzentration
~200 μg/mL
Verunreinigungen
Endotoxin, tested
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... CATK(1513)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)