Merck
SRP5280
Sigma-Aldrich
PI3K (p110-α/p85-α), active, His tagged from mouse and human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
p110-alpha, p85-alpha
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.32
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
human
mouse
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Produktlinie
PRECISIO®
Assay
≥70% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous glycerol solution
Spezifische Aktivität
64-97 nmol/min·mg
Mol-Gew.
~111 kDa (p110α)
~86 kDa (p85α)
NCBI-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
cell analysis
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
mouse ... Pik3ca(18706)
Allgemeine Beschreibung
The PI3K comprises of a 110 kDa catalytic subunit and a 85 kDa regulatory subunit. A number of isoforms of the 110 kDa catalytic subunit and the 85 kDa regulatory subunit exist in cells. The p110 alpha catalytic subunit (PIK3CA) is frequently mutated or amplified in a variety of cancers including ovarian and colon. PIK3CA gene copy number is increased in over 30% of ovarian cancers and this leads to increased PI3-kinase activity. Furthermore, the activity of p110 alpha is essential for vascular development and inactivation of p110 alpha leads to severe defects in angiogenic sprouting and vascular remodeling.
Physikalische Form
Supplied in 50 mM sodium phosphate, pH 7.0, 300 mM NaCl, 150 mM imidazole, 0.1 mM PMSF, 0.2 mM DTT, 25% glycerol.
Angaben zur Herstellung
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Rechtliche Hinweise
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)