Merck
SRP5274
Sigma-Aldrich
SIRT7, active, His tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
MGC126840, MGC126842, SIR2L7
Größe auswählen
10 μG
578,00 €
578,00 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 μG
578,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.32
578,00 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Assay
≥70% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous glycerol solution
Spezifische Aktivität
112-139 RLU/min·ng
Mol-Gew.
~46 kDa
NCBI-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
genomic analysis
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... SIRT7(51547)
Allgemeine Beschreibung
SIRT7 is a member of the class IV of sirtuin family of proteins which are homologs to the yeast Sir2 protein and play a role in cell differentiation, proliferation, apoptosis, metabolism, and senescence. SIRT7 associates with active rRNA genes and histones. Overexpression of SIRT7 increases pol I-mediated transcription whereas knockdown of SIRT7 or inhibition of its catalytic activity results in decreased association of pol I with rDNA and reduced pol I transcription. Depletion of SIRT7 stops cell proliferation and triggers apoptosis. SIRT7 deacetylates p53 and increases cellular resistance to cytotoxic and oxidative stress.
Physikalische Form
Supplied in 50 mM sodium phosphate, pH 7.0, 300 mM NaCl, 150 mM imidazole, 0.1 mM PMSF, 0.2 mM DTT, 25% glycerol.
Angaben zur Herstellung
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Valentina Sirri et al.
Journal of cell science, 132(17) (2019-07-25)
In humans, ribosome biogenesis mainly occurs in nucleoli following two alternative pre-rRNA processing pathways differing in the order in which cleavages take place but not by the sites of cleavage. To uncover the role of the nucleolar NAD+-dependent deacetylase sirtuin