SRP4893
TFF1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Synonym(e):
BCEI, HP1, HPS, TFF-1, TFF1, pS2
About This Item
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
~8.2 kDa
Verpackung
pkg of 20 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Verunreinigungen
endotoxin, tested
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... TFF1(7031)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)