SRP4835
PCNA human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE), ≥90% (HPLC)
Synonym(e):
Cyclin, MGC8367, PCNA, Proliferating cell nuclear antigen
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Assay
≥90% (HPLC)
≥90% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Mol-Gew.
~29.8 kDa
Verpackung
pkg of 5 μg
Verunreinigungen
endotoxin, tested
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... PCNA(5111)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)