SRP4247
MIP-1beta human
recombinant, expressed in E. coli, ≥99% (SDS-PAGE), ≥99% (HPLC)
Synonym(e):
CCL4, MIP-1- β, Macrophage inflammatory protein 1-β, Small inducible cytokine A4, T-cell activation protein 2
About This Item
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥99% (HPLC)
≥99% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
~7.6 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Verunreinigungen
endotoxin, tested
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... CCL4(388372)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)