SRP3197
FGF-acidic from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
Synonym(e):
ECGF-beta, FGF-1, Fibroblast Growth Factor-acidic, HBGF-1
Größe auswählen
340,00 €
Auf LagerDetails
Größe auswählen
About This Item
340,00 €
Auf LagerDetails
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Wirksamkeit
≤0.5 ng/mL
Mol-Gew.
15.9 kDa
Verpackung
pkg of 50 μg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
0.0344 EU/μg endotoxin, tested
Farbe
off-white to yellow
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... FGF1(14164)
Allgemeine Beschreibung
Recombinant murine FGF-acidic is a 15.9kDa protein consisting of 141 amino acid residues.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)