SRP3158
Sox2 TAT human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
Größe auswählen
356,00 €
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
356,00 €
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
36 kDa
Verpackung
pkg of 25 μg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Farbe
white
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... SOX2(6657)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)