SRP2124
Dr1 (NC2β, 19 kDa), GST tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
NC2, NC2-beta
About This Item
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥80% (SDS-PAGE)
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
~46.2 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Konzentration
500 μg/mL
Farbe
colorless to clear
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... DR1(1810)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable