Merck
SRP0579
Sigma-Aldrich
Human TDO, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Synonym(e):
3-dioxygenase, TDO-2, TDO2, Tryptophan 2
Größe auswählen
50 μG
493,00 €
493,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
493,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.26
493,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Rekombinant
expressed in E. coli
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
49 kDa
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... TDO2(6999)
Allgemeine Beschreibung
Human Tryptophan 2,3-dioxygenase (TDO), also known as TDO2, GenBank Accession No. NM_005651, a.a. 2-406(end) with an N-terminal His-tag, expressed in an E. coli cell expression system. MW = 49 kDa.
Physikalische Form
Aqueous solution
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)