Merck
SRP0403
Sigma-Aldrich
Histone H3 peptide (21-44), biotin
≥90% (HPLC)
Größe auswählen
80 NMOL
315,00 €
315,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
80 NMOL
315,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.32
315,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥90% (HPLC)
Form
aqueous solution
Verpackung
pkg of 80 nmol
Konzentration
400 μM
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Histone H3 Peptide, biotin conjugate. The peptide corresponds to residues 21-44 of histone H3.
Anwendung
Study enzyme kinetics, and screen small molecular inhibitors of Histone 3 (K27) methyltransferases for drug discovery and HTS applications.
Sonstige Hinweise
200 μL at 400 μM, or 80 nmol Sold as 80 nmol
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)