SRP0257
PDE1A Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Calcium/calmodulin-dependent 3′,5′-cyclic nucleotide phosphodiesterase 1A, HDAM1, HSPDE1A, Phosphodiesterase 1A
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Assay
≥70% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Spezifische Aktivität
≥1237 units/μg
Mol-Gew.
88.3 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Konzentration
>0.02 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... PDE1A(5136)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung