SRP0208
PRL-1 (2-173) Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
PRL-1, PTP4A1, Protein tyrosine phosphatase type IVA, member 1, Protein-tyrosine phosphatase of regenerating liver 1
Größe auswählen
About This Item
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
19.8 kDa
Verpackung
pkg of 50 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
>0.02 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... PTP4A1(7803)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)