Wichtige Dokumente
SML3807
BAY 1816032
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-(3,5-Difluoro-4-((9-(5-methoxy-4-(3-methoxy-pyridin-4-ylamino)-pyrimidin-2-yl)-7,8-diaza-bicyclo[4.3.0]nona-1,3,5,8-tetraen-7-yl)-methyl)-phenoxy)-ethanol, 2-[3,5-Difluoro-4-[[3-[5-methoxy-4-[(3-methoxy-4-pyridinyl)amino]-2-pyrimidinyl]-1H-indazol-1-yl]methyl]phenoxy]ethanol, 2-{3,5-Difluoro-4-[(3-{5-methoxy-4-[(3-methoxypyridin-4-yl)amino]pyrimidin-2-yl}-1H-indazol-1-yl)methyl]phenoxy}ethanol, BAY-1816032, BAY1816032
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Lagertemp.
-10 to -25°C
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)