Merck
SML3147
Sigma-Aldrich
GSK046
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
iBET-BD2, 4-acetamido-3-fluoro-N-(trans-4-hydroxycyclohexyl)-5-[(1S)-1-phenylethoxy]benzamide; 4-Acetamido-3-fluoro-N-((1R,4S)-4-hydroxycyclohexyl)-5-((S)-1-phenylethoxy)benzamide
Größe auswählen
5 MG
127,00 €
25 MG
509,00 €
127,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
127,00 €
25 MG
509,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H27FN2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
414.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
NACRES:
NA.77
127,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(N[C@H]1CC[C@H](O)CC1)C2=CC(F)=C(NC(C)=O)C(O[C@H](C3=CC=CC=C3)C)=C2
InChI
1S/C23H27FN2O4/c1-14(16-6-4-3-5-7-16)30-21-13-17(12-20(24)22(21)25-15(2)27)23(29)26-18-8-10-19(28)11-9-18/h3-7,12-14,18-19,28H,8-11H2,1-2H3,(H,25,27)(H,26,29)/t14-,18-,19-/m0/s1
InChIKey
FRBRZGLUFOZRGD-JVPBZIDWSA-N
Allgemeine Beschreibung
GSK046 is an orally bioavailable small molecule. Its structure contains a poly-substituted phenyl ring in the center. GSK046 reduces immuno-inflammation by inhibiting the production of monocyte chemoattractant protein 1 (MCP-1), a chemokine involved in the regulation of macrophage activation.[1]
Biochem./physiol. Wirkung
potent and highly selective inhibitor of bromodomain BD2 of BRD2, BDR3, BRD4, BRDT
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Progress in the development of domain selective inhibitors of the bromo and extra terminal domain family (BET) proteins
Fu Y, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry (2021)