SML2893
LIT-927
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-(4-Chlorophenyl)-6-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2(1H)-pyrimidinone, 4-(4-Chlorophenyl)-6-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)pyrimidin-2(1H)-one
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
yellow to brown
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1N=C(C=C(N1)C2=CC=C(C(OC)=C2)O)C3=CC=C(C=C3)Cl
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable