Merck
SML2565
Sigma-Aldrich
MLS6585
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
CID 2886111, N-(6-tert-butyl-3-carbamoyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl)pyridine-4-carboxamide
Größe auswählen
5 MG
84,20 €
25 MG
190,40 €
84,20 €
Versandbereit am08. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
84,20 €
25 MG
190,40 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H23N3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
357.47
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
84,20 €
Versandbereit am08. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[s]1c2c(c(c1NC(=O)c3ccncc3)C(=O)N)CCC(C2)C(C)(C)C
InChI
1S/C19H23N3O2S/c1-19(2,3)12-4-5-13-14(10-12)25-18(15(13)16(20)23)22-17(24)11-6-8-21-9-7-11/h6-9,12H,4-5,10H2,1-3H3,(H2,20,23)(H,22,24)
InChIKey
IMEICQDRTCGLFX-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
CID 2886111 is a D1 dopamine receptor positive allosteric modulator (PAM) that binds to a different allosteric site than other D1 PAMs such as DETQ and compound B.
D1 dopamine receptor PAM that binds to a different allosteric site than DETQ and compound B
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)