Fortfahren mit
SML2286
BIIL260 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-(3-{4-[1-(4-Hydroxy-phenyl)-1-methyl-ethyl]-phenoxymethyl}-benzyloxy)-benzamidine hydrochloride, BIIL 260 hydrochloride, BIIL-260 hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
77,20 €
65,62 €
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
314,00 €
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H30N2O3 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
466.57 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
65,62 €
Listenpreis77,20 €Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Ab HEUTE lieferbarDetails
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N\C(=N/[H])\c1ccc(cc1)OCc2cc(ccc2)COc3ccc(cc3)C(C)(C)c4ccc(cc4)O
InChI
1S/C30H30N2O3/c1-30(2,24-8-12-26(33)13-9-24)25-10-16-28(17-11-25)35-20-22-5-3-4-21(18-22)19-34-27-14-6-23(7-15-27)29(31)32/h3-18,33H,19-20H2,1-2H3,(H3,31,32)
InChI key
MBLJFKQACMILLC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BIIL260 is a selective and potent leukotriene B4 (BLT1) receptor antagonist with a Ki value of 1.8 nM in human U937 cells. BIIL260 was used found to act as an inverse agonist, stabilizing the inactive state of BLT1.
Leukotriene B4 (BLT1) receptor antagonist
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2417SML2672SML1010
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)