Fortfahren mit
SML2230
Nuciferin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1,2-Dimethoxy-6aβ-aporphin, Sanjoinin E
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Voraussichtlich HEUTE zu versendenvonSchnelldorf
62,20 €
25 mg
Voraussichtlich HEUTE zu versendenvonSchnelldorf
190,00 €
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H21NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.38
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
62,20 €
Voraussichtlich HEUTE zu versendenDetails
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Nelumbo nucifera
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -145 to -165°, c = 0.5 in ethanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]1(C2=C3C(OC)=C(OC)C=C2CCN1C)CC4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C19H21NO2/c1-20-9-8-13-11-16(21-2)19(22-3)18-14-7-5-4-6-12(14)10-15(20)17(13)18/h4-7,11,15H,8-10H2,1-3H3/t15-/m1/s1
InChI key
ORJVQPIHKOARKV-OAHLLOKOSA-N
Biochem/physiol Actions
Nuciferine is a major active component from lotus leaf that produces antipsychotic-like effect in rodents. Nuciferine is a potent inverse agonist at human 5-HT7 receptor. Nuciferine attenuates fructose-induced hyperuricemia, dyslipidemia and systemic inflammation in rats.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL83282B9935SMB00377
Nuciferin phyproof® Reference Substance
PHL83282
Nuciferin
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
DMSO: 18 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
optical activity
[α]/D -145 to -165°, c = 0.5 in ethanol
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nuciferin
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)