Wichtige Dokumente
SML2214
BI01383298
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-(3,5-Dichlorophenylsulfonyl)-N-(4-fluorobenzyl)piperidine-4-carboxamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC1=CC(S(N2CCC(C(NCC3=CC=C(F)C=C3)=O)CC2)(=O)=O)=CC(Cl)=C1
Biochem./physiol. Wirkung
To learn about other SGC chemical probes, visit sigma.com/sgc
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable