Fortfahren mit
SML2004
Cangrelor tetrasodium salt
≥95% (HPLC), P2Y12 antagonist, powder
Synonym(e):
AR-C69931 tetrasodium salt, AR-C69931MX tetrasodium salt, N-[2-(methylthio)ethyl]-2-[(3,3,3-trifluoropropyl)thio]-, anhydride with P,P′-(dichloromethylene)bis[phosphonic acid]-5′-Adenylic acid tetrasodium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Voraussichtlich HEUTE zu versendenvonSchnelldorf
285,00 €
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
994,00 €
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H21Cl2F3N5O12P3S2·Na4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
864.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
285,00 €
Voraussichtlich HEUTE zu versendenDetails
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Cangrelor tetrasodium salt, ≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](COP(OP(C(Cl)(Cl)P(O[Na])(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)O[C@H]1N(C=N2)C3=C2C(NCCSC)=NC(SCCC(F)(F)F)=N3
InChI
1S/C17H25Cl2F3N5O12P3S2.4Na/c1-43-5-3-23-12-9-13(26-15(25-12)44-4-2-16(20,21)22)27(7-24-9)14-11(29)10(28)8(38-14)6-37-42(35,36)39-41(33,34)17(18,19)40(30,31)32;;;;/h7-8,10-11,14,28-29H,2-6H2,1H3,(H,33,34)(H,35,36)(H,23,25,26)(H2,30,31,32);;;;/q;4*+1/p-4/t8-,10-,11-,14-;;;;/m1..../s1
InChI key
COWWROCHWNGJHQ-OPKBHZIBSA-J
Application
Cangrelor has been used as a purinergic receptor P2Y12 antagonist to study its effects on neuromedin U receptor 2 (NMUR2)-coupled Gαi pathway during platelet aggregation.
Biochem/physiol Actions
Cangrelor is a potent and selective platelet P2Y12 antagonist. It is used as an intravenous antiplatelet drug to prevent formation of harmful blood clots in the coronary arteries.
Potent and selective platelet P2Y12 antagonist
Cangrelor is an analog of nonthienopyridine adenosine triphosphate. It has a therapeutic effect against reversible platelet inhibition.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1229SML1231SML3058
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
>95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)