Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf | 140,00 € |
25 mg | Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf | 562,00 € |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H22N4S · C6H5SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
496.64
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
140,00 €
Ab HEUTE lieferbarDetails
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Fasnall benzenesulfonate salt, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(S1)=C(C)C2=C1N=CN=C2NC3CN(CC4=CC=CC=C4)CC3.O=S(C5=CC=CC=C5)(O)=O
InChI key
KLKWHGQIUKBXKT-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Fasnall is a fatty acid synthase (FASN or FAS) inhibitor (IC50 = 3.71 ?M by cell-free assay with 200 μM NADPH; IC50 = 147 and 213 nM against acetate and glucose lipids incorporation in HepG2 cells) composed of two enantiomers (HS-79 and HS-80) that selectively target FASN co-factor nucleotide-binding sites without affecting ACC, ZipK, AMPKα, AMPKγ, TRAP1, HSP70, NS5, IRAK2 nucleotide binding or the ATP-binding activity of BT474 cellular proteins. Fasnall is shown to completely block the proliferation in multiple breast cancer cultures at 50 μM as a result of apoptosis induction with much reduced cytotoxicity than C75 toward the non-tumorigenic cell line MCF10A. When administered via i.p. injection, Fasnall is efficacious in prolonging the survival of MMTV-Neu mice by effectively suppressing mammary adenocarcinoma tumor progression (15 mg/kg dosed alone twice weekly or 50 mg/kg dosed with carboplatin once weekly).
Fasnall is a fatty acid synthase (FASN or FAS) inhibitor.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?