SML1335
Pidotimod
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(4R)-3-(5-Oxo-L-prolyl)-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, (R)-3-((S)-5-Oxopyrrolidine-2-carbonyl)thiazolidine-4-carboxylic acid, (R)-3-[(S)-(5-Oxo-2-pyrrolidinyl) carbonyl]-thiazolidine-4-carboxylic acid, 3-L-Pyroglutamyl-L-thiaziolidine-4carboxylic acid, PGT/1A
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D -135 to -155°, c = 1 in 6 M HCl
Farbe
white to beige
Löslichkeit
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC([C@@H]1CSCN1C([C@H]2NC(CC2)=O)=O)=O
InChI
1S/C9H12N2O4S/c12-7-2-1-5(10-7)8(13)11-4-16-3-6(11)9(14)15/h5-6H,1-4H2,(H,10,12)(H,14,15)/t5-,6-/m0/s1
InChIKey
UUTKICFRNVKFRG-WDSKDSINSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable