Wichtige Dokumente
SML1278
Geldanamycin Ready Made Solution
1 mg/mL, from Streptomyces hygroscopicus
Synonym(e):
2-Azabicyclo[16.3.1]docosa-4,6,10,18,21-pentaene-3,20,22-trione, 9,13-dihydroxy-8,14,19-trimethoxy-4,10,12,16-tetramethyl-, 9-carbamate (8CI)
Biologische Quelle
Streptomyces hygroscopicus
Qualitätsniveau
Form
DMSO solution
Lagerbedingungen
protect from light
Konzentration
1 mg/mL
Wirkungsspektrum von Antibiotika
neoplastics
Wirkungsweise
enzyme | inhibits
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N1C2=CC(=O)C(=C(C[C@H](C[C@@H]([C@@H]([C@H](\C=C(\[C@@H]([C@H](\C=C/C=C(/C1=O)\C)OC)OC(=O)N)/C)C)O)OC)C)C2=O)OC
InChI
1S/C29H40N2O9/c1-15-11-19-25(34)20(14-21(32)27(19)39-7)31-28(35)16(2)9-8-10-22(37-5)26(40-29(30)36)18(4)13-17(3)24(33)23(12-15)38-6/h8-10,13-15,17,22-24,26,33H,11-12H2,1-7H3,(H2,30,36)(H,31,35)/b10-8-,16-9+,18-13+/t15-,17+,22+,23+,24-,26+/m1/s1
InChIKey
QTQAWLPCGQOSGP-KSRBKZBZSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F
Flammpunkt (°C)
87 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)