Merck
SML1057
Sigma-Aldrich
NPP
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-(4-Nitrophenyl)propiolic acid methyl ester, Methyl (4-nitrophenyl)-2-propynoate, Methyl 3-(4-nitrophenyl) propiolate, Methyl 3-(4-nitrophenyl)prop-2-ynoate
Größe auswählen
5 MG
114,00 €
114,00 €
Versandbereit am11. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
114,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H7NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.17
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
114,00 €
Versandbereit am11. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)C#CC(=O)OC
InChI
1S/C10H7NO4/c1-15-10(12)7-4-8-2-5-9(6-3-8)11(13)14/h2-3,5-6H,1H3
InChIKey
XNRRUKAHRUCWGC-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
NPP is a ROS promoter selective for cancer tissue.
NPP is a ROS promoter selective for cancer tissue. NPP is a potent and preferential tumor cell death inducer that causes apoptosis in cancer cells by cytochrome P450 catalyzed ROS formation.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research