Merck
SML1041
Sigma-Aldrich
Atreleuton
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(R)-N-(3-(5-(4-Fluorophenylmethyl)thien-2-yl)-1-methyl-2-propynyl)-N-hydroxyurea, A8576, ABT 761, VIA-2291
Größe auswählen
5 MG
116,00 €
25 MG
272,00 €
116,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
116,00 €
25 MG
272,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H15FN2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.37
UNSPSC-Code:
51111800
NACRES:
NA.77
116,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D +40 to +50°, c = 1 in methanol
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1ccc(cc1)Cc2[s]c(cc2)C#C[C@H](N(O)C(=O)N)C
InChI
1S/C16H15FN2O2S/c1-11(19(21)16(18)20)2-7-14-8-9-15(22-14)10-12-3-5-13(17)6-4-12/h3-6,8-9,11,21H,10H2,1H3,(H2,18,20)/t11-/m1/s1
InChIKey
MMSNEKOTSJRTRI-LLVKDONJSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Atreleuton is a reversible 5-lipoxygenase inhibitor.
Atreleuton is a reversible 5-lipoxygenase inhibitor. Atreleuton exhibits potent and selective inhibition of leukotriene formation both in vitro and in vivo.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research