Merck
SML0866
Sigma-Aldrich
BMS-191011
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-[(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)methyl]-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one
Größe auswählen
5 MG
116,00 €
25 MG
453,00 €
116,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
116,00 €
25 MG
453,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H10ClF3N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
370.71
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
116,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C2=NN(C(=O)O2)Cc3c(ccc(c3)Cl)O
InChI
1S/C16H10ClF3N2O3/c17-12-5-6-13(23)10(7-12)8-22-15(24)25-14(21-22)9-1-3-11(4-2-9)16(18,19)20/h1-7,23H,8H2
InChIKey
QKOWACXSXTXRKA-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
BMS-191011 is a potent opener of BKCa opener (large-conductance Ca2+-activated K channel).
BMS-191011 is a potent opener of BKCa opener (large-conductance Ca2+-activated K channel). The compound BMS-191011 has neuroprotective properties in rodent models of stroke, and induces dialation of rat retinal arterioles.
Leistungsmerkmale und Vorteile
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
We offer many products related to potassium channels for your research needs.