Wichtige Dokumente
SML0321
Cyamemazine
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
10-[3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]-10H-phenothiazine-2-carbonitrile, 7204 R. E., 7204 RP, Ciamatil, Cianatil, Cyamemazin, R.P. 7204, TH 2602
Größe auswählen
94,50 €
Listenpreis135,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am07. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
94,50 €
Listenpreis135,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am07. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
light yellow to yellow-green
Löslichkeit
DMSO: ≥5 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C#N
InChI
1S/C19H21N3S/c1-14(12-21(2)3)13-22-16-6-4-5-7-18(16)23-19-9-8-15(11-20)10-17(19)22/h4-10,14H,12-13H2,1-3H3
InChIKey
SLFGIOIONGJGRT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.