SMB00608
Potassium clavulanate: silicon dioxide (1:1)
Synonym(e):
Potassium clavulanate: silicon dioxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Farbe
off-white
Löslichkeit
water: 1 mg/mL, clear to slightly hazy
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Wirkungsweise
enzyme | inhibits
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Self-heat. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable