Merck
SMB00560
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-3-(phenylmethyl)-2(5H)-furanone
≥95% (LC/MS-UV)
Synonym(e):
4-benzyl-3-phenyl-2H-furan-5-one
Größe auswählen
1 MG
366,00 €
366,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
366,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
366,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95% (LC/MS-UV)
Form
solid
Löslichkeit
DMSO: 1 mg/mL
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1OCC(C2=CC=CC=C2)=C1CC3=CC=CC=C3
InChI
1S/C17H14O2/c18-17-15(11-13-7-3-1-4-8-13)16(12-19-17)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChIKey
KJGOARVXLMFYCA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Natural product deirved from fungal source.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)