Merck
SMB00531
Sigma-Aldrich
Lotaustralin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
(2R)-2-methyl-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxybutanenitrile, 2(R)-hydroxy-2-methylbutyronitrile-beta-D- glucopyranoside
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H19NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.27
UNSPSC-Code:
12352205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Löslichkeit
DMSO: 1 mg/mL
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@@H]1[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)CO)OC(C#N)(CC)C)O
InChI
1S/C11H19NO6/c1-3-11(2,5-12)18-10-9(16)8(15)7(14)6(4-13)17-10/h6-10,13-16H,3-4H2,1-2H3/t6-,7-,8+,9-,10+,11?/m1/s1
InChIKey
WEWBWVMTOYUPHH-GXUZYPEDSA-N
Allgemeine Beschreibung
Natural product derived from plant source.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)