Merck
SMB00406
Sigma-Aldrich
2-Azidoethyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranoside
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
β-D-GalNAc-Et-N3, 2-Azidoethyl N-acetyl-β-D-galactosaminide
Größe auswählen
25 MG
256,90 €
256,90 €
Listenpreis367,00 €Sparen Sie 30%
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
256,90 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18N4O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
256,90 €
Listenpreis367,00 €Sparen Sie 30%
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Farbe
white to light yellow
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N(C(C)=O)[C@H]1[C@H](OCCN=[N+]=[N-])O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C11H20N4O5/c1-6(17)14-9-8(20-3-2-13-15-12)4-7(5-16)10(18)11(9)19/h7-11,16,18-19H,2-5H2,1H3,(H,14,17)/t7?,8-,9?,10+,11-/m1/s1
InChIKey
XABWQXCIQZZUHY-QPGSTUFLSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-azidoethyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranoside is an alkylated glycoside.
Biochem./physiol. Wirkung
2-azidoethyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranoside is an alkylated glycoside. Alkylated glycosides are used as ligands for Click Chemistry. They may also be important as carbohydrate carriers in glycotherapeutic applications, drug carriers for site-specific delivery, drug enhancers for decreasing toxicity, and solubility and protein enhancers.
Sonstige Hinweise
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)