Merck
SMB00355
Sigma-Aldrich
Herbacetin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3,4′,5,7,8-Pentahydroxyflavon, 8-Hydroxykaempferol, Isoarticulatidin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H10O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC1=C2C(C(C(O)=C(C3=CC=C(O)C=C3)O2)=O)=C(O)C=C1O
InChI
1S/C15H10O7/c16-7-3-1-6(2-4-7)14-13(21)12(20)10-8(17)5-9(18)11(19)15(10)22-14/h1-5,16-19,21H
InChIKey
ZDOTZEDNGNPOEW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Herbacetin is a Met inhibitor and flavone found in the rhizomes of Rhodiola rosea.
Biochem./physiol. Wirkung
Herbacetin has been reported to have potential in cancer therapeutics.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)