SMB00291
Stearidonsäure
≥99%
Synonym(e):
Stearidonsäure, 6Z,9Z,12Z,15Z-Octadecatetraensäure, all-cis-6,9,12,15-Octadecatetraensäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
Form
liquid
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lipid-Typ
omega FAs
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h3-4,6-7,9-10,12-13H,2,5,8,11,14-17H2,1H3,(H,19,20)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-
InChIKey
JIWBIWFOSCKQMA-LTKCOYKYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable