Merck
SMB00235
Sigma-Aldrich
Evodol
≥95% (LC/MS-ELSD)
Größe auswählen
1 MG
460,00 €
460,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
460,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H28O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
484.50
UNSPSC-Code:
12352205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
460,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1(C)O[C@H]2CC(=O)OC[C@]23[C@H]4CC[C@@]5(C)C(OC(=O)[C@H]6O[C@@]56[C@]4(C)C(=O)C(O)=C13)c7ccoc7
InChI
1S/C26H28O9/c1-22(2)17-16(28)18(29)24(4)13(25(17)11-32-15(27)9-14(25)34-22)5-7-23(3)19(12-6-8-31-10-12)33-21(30)20-26(23,24)35-20/h6,8,10,13-14,19-20,28H,5,7,9,11H2,1-4H3/t13-,14-,19?,20+,23-,24-,25-,26+/m0/s1
InChIKey
SNGHLUWTFLYPMT-FBIYPHEJSA-N
Allgemeine Beschreibung
Natural product derived from plant source.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)