Merck
SMB00232
Sigma-Aldrich
Clusiacitran A
≥95% (LC/MS-ELSD)
Größe auswählen
1 MG
407,00 €
407,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
407,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H24O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
364.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
407,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1(C)Oc2c3C4CC(C)(CCC14)Oc3cc(O)c2C(=O)c5ccccc5
InChI
1S/C23H24O4/c1-22(2)15-9-10-23(3)12-14(15)18-17(26-23)11-16(24)19(21(18)27-22)20(25)13-7-5-4-6-8-13/h4-8,11,14-15,24H,9-10,12H2,1-3H3
InChIKey
XUPOZHDUFRMVTF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Natural product derived from plant source.
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)