Merck
SCP0100
Sigma-Aldrich
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Größe auswählen
5 MG
186,00 €
186,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
186,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H43N6O9S1
Molekulargewicht:
687.78
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.32
186,00 €
Check Cart for Availability
Produktbezeichnung
Caspase Substrate,
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized
Zusammensetzung
Peptide Content, ≥75%
Lagerbedingungen
protect from light
Lagertemp.
−20°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)