SBP3553
Adiponectin Blocking Peptide for PRS3553
Größe auswählen
60,40 €
Voraussichtliches Versanddatum17. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
60,40 €
Voraussichtliches Versanddatum17. Mai 2025
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Form
liquid
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
200 μg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Immunogen
Anwendung
Verlinkung
Haftungsausschluss
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)