SBP3500767
MYBPC1 Blocking Peptide for SAB3500767
Größe auswählen
60,40 €
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
60,40 €
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Biologische Quelle
synthetic
Form
liquid
Speziesreaktivität
human
Konzentration
200 μg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Immunogen
Anwendung
Verlinkung
Haftungsausschluss
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)