SBP3500012
GNPDA2 Blocking Peptide for SAB3500012
Größe auswählen
60,40 €
Größe auswählen
About This Item
60,40 €
Biologische Quelle
synthetic
Form
liquid
Speziesreaktivität
mouse, human
Konzentration
200 μg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Immunogen
Anwendung
Verlinkung
Haftungsausschluss
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)