SBP3467
Caspase-7 (AB2) Blocking Peptide for PRS3467
Größe auswählen
80,50 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
80,50 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Form
liquid
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Konzentration
200 μg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Immunogen
Anwendung
Verlinkung
Haftungsausschluss
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)