SAB5703027
Anti-ADRA1A Antibody, clone 4G10W8, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
ADRA1A, ADRA1C, ADRA1L1, ALPHA1AAR, adrenoceptor alpha 1A
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
4G10W8, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
58 kDa
Speziesreaktivität
mouse, mouse
Konzentration
1.00 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
VWALSLVISIGPLFGWRQPAPEDETICQINEEPGYVLFSALGSFYLPLAIILVMYCRVYVVAKRESRGLKSGLKTDKSDSEQVTLRIHRKNAPAGGSGMAS
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ADRA1A(148)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1