Merck
SAB5702362
Sigma-Aldrich
Anti-GLUT3/SLC2A3 Antibody, clone 6T3F2, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
GLUT3
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.46
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6T3F2, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
48-60 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.25mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MGTQKVTPALIFAITVATIGSFQFGYNTGVINAPEKIIKEFINKTLTDKGNAPPSEVLLTSLWSLSVAIFSVGGMIGSFSVGLFVNRFGRRNSMLIVNLL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC2A3(6515)
Allgemeine Beschreibung
Facilitative glucose transporter that can also mediate the uptake of various other monosaccharides across the cell membrane. Mediates the uptake of glucose, 2-deoxyglucose, galactose, mannose, xylose and fucose, and probably also dehydroascorbate. Does not mediate fructose transport.
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human GLUT3/SLC2A3 (P11169).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Anwendung
WB, IP
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)